Learn More
Magnesiumoxid, +97 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482835
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2800°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97% min. (on dry substance) (Complexometry)
Strukturformel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.2mg/l (20°C),reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids,insoluble in alcohol
Formelmasse 40.29
Reinheit (%) ≥97%
Güte Analytisch
Glühverlust 3.0% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.5800g/mL