Learn More
Magnesiumfolie, 0.125 mm (0.005 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium |
Farbe | Silber |
Namenshinweis | Hard |
Aussehen | Silver-colored foil |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (Metals basis) |
Menge | 25 x 25 mm |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Folie, 0.125 mm (0.004 Zoll) dick |