Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (Magnesiumchlorid) (25 mM)
Optimieren Sie Ihre PCR-Reaktionsbedingungen mit dieser Magnesiumchlorid (MgCl2)-Lösung.
Marke: Thermo Scientific™ AB0359
50.70 CHF gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PCR-Reagenzien erfüllen hohe Qualitätsstandards, um selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen in der Molekularbiologie präzise Ergebnisse zu erzielen. Magnesiumionen (Mg2+) sind ein wichtiger Bestandteil von PCR-Reaktionen, bei denen sie mit dem DNA-Template, dNTPs und Taq DNA-Polymerase interagieren.
Thermo Scientific PCR-Reagenzien erfüllen hohe Qualitätsstandards, um selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen in der Molekularbiologie präzise Ergebnisse zu erzielen. Magnesiumionen (Mg2+) sind ein wichtiger Bestandteil von PCR-Reaktionen, bei denen sie mit dem DNA-Template, dNTPs und Taq DNA-Polymerase interagieren.Spezifikation
Magnesiumchlorid | |
Flüssig | |
5 mL | |
Standard PCR | |
5 ml |
Enthält: • 5 ml 25 mM-MgCl2 Bei -20 °C lagern. |
|
Taq DNA-Polymerase | |
Wet or Dry Ice | |
25 mM |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.