Learn More
Magnesiumcarbonat, für Biochemie, USP, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367941
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 546-93-0
Summenformel CMgO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.31
MDL-Nummer MFCD00064632
InChI-Schlüssel ZLNQQNXFFQJAID-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium carbonate, magnesite, kimboshi, magmaster, apolda, destab, magfy, magnesite dust, carbonic acid, magnesium salt, carbonate magnesium
PubChem CID 11029
ChEBI CHEBI:31793
IUPAC-Name Magnesium;carbonat
SMILES [Mg++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium carbonate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Strukturformel MgCO3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 84.31
Reinheit (%) 40.0 to 43.5% (MgO)
Güte Biochemie
Identifizierung conform
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Magnesium carbonate