Learn More
Magnesiumacetat, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Beschreibung
Magnesium acetate is used in molecular biology applications such as batch in vitro transcription of RNA and the crystallization of transcription factor:DNA complexes and proteins via the sitting-drop vapor-diffusion method. Also used as a buffer and to detect sodium and as a catalyst for sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumacetat wird in molekularbiologischen Anwendungen wie der chargenweisen In-vitro-Transkription von RNA und der Kristallisation von Transkriptionsfaktor-DNA-Komplexen und Proteinen über die Sitting-drop-Dampfdiffusionstechnik eingesetzt. Wird auch als Puffer und zum Nachweis von Natrium und als Katalysator für Schwefelsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Magnesiumacetat wird in molekularbiologischen Anwendungen wie der chargenweisen In-vitro-Transkription von RNA und der Kristallisation von Transkriptionsfaktor-DNA-Komplexen und Proteinen über die Sitting-drop-Dampfdiffusionstechnik eingesetzt. Wird auch als Puffer und zum Nachweis von Natrium und als Katalysator für Schwefelsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium acetate |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 50 mL |
Strukturformel | Mg(CH3COO)2 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
Formelmasse | 142.39 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M aq. soln. |