missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Binding Beads
Diese verbindenden Magnet-Beads sind Bestandteil des MagMAX Speichel-gDNA-Isolationskits. Sie werden hier als eigenständiges Reagenz für Anwendungen angeboten, die mehr verbindende Magnet-Beads benötigen, als im Kit enthalten sind.
Marke: Applied BioSystems™ A39061
1600.08 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Includes: MagMAX Bindungsbeads für Speichel-gDNA
Beschreibung
Diese verbindenden Magnet-Beads sind Bestandteil des MagMAX Speichel-gDNA-Isolationskits. Sie werden hier als eigenständiges Reagenz für Anwendungen angeboten, die mehr verbindende Magnet-Beads benötigen, als im Kit enthalten sind.Spezifikation
Magnetic Bead | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle | |
Speichel-gDNA-Bindungsbeads | |
Raumtemperatur |
Sequenzierung der nächsten Generation, PCR | |
MagMAX™ | |
45 mL | |
Genomische DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.