Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Binding Solution
MagMax Prime Virus-/Pathogen-Bindungslösung ist hier gesondert für Anwendungen erhältlich, die mehr Bindungslösung benötigen als in den MagMax Prime Viral/Pathogen-NA-Isolierungskits enthalten ist.
Marke: Applied Biosytstems™ A58150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution is offered separately here for applications that require more Binding Solution than is provided in the MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
Spezifikation
Magnetisch | |
Store at 15–25°C. | |
Perlen | |
Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR | |
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid | |
DNA/RNA | |
Reagenz | |
200–400 μL |
Klar | |
Flasche | |
Swabs in Transport Media, Speichel, Urine, Serum, Plasma | |
Kompatibel mit hohem Durchsatz, automatisierte Protokolle | |
Up to 2000 Reactions | |
MagMAX™ | |
530 mL | |
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur