Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Pflanzen-RNA-Isolationskit
Das MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
Marke: Applied Biosystems™ A47157
1508.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
- Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die MagMAX Magnet-Beads eignen sich aufgrund ihrer hohen Bindungskapazität, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion ideal für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung bei niedrigem Durchsatz.
- Die dadurch gewonnene hochwertige, gereinigte RNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen, verwendet werden.
- Vielseitig – geeignet für jede Art und jeden Teil von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
- Hohe Ausbeute an reiner Gesamt-RNA
- Hohe Qualität – isoliert intakte Gesamt-RNA, ohne Inhibitoren und gDNA-Kontamination. Isoliert
- Flexibel – einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
- Das MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskit wurde für die schnelle Extraktion hochreiner RNA entwickelt, die für alle konventionellen molekularbiologischen Anwendungen geeignet ist, einschließlich: RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Protection-Assay
- Das Magnet-Bead-basierte Aufreinigungsformat des Kits ermöglicht eine einfache Skalierung der Anzahl der Proben, die entweder manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit einem Magnetpartikelprozessoren wie dem KingFisher Duo Prime oder dem KingFisher Flex Prozessor verarbeitet werden.
- Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden RNA und DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuum-Sammelleitungen verwendet werden, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass diese Elemente während des Extraktionsprozesses durch nicht digeriertes Gewebe verstopft werden.
- Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei faserigen Pflanzengewebeproben von Bedeutung, die während der Disruptions- und Homogenisierungsschritte nicht vollständig lysiert werden.
- Die Dynabeads MyOne Carboxylsäure, die im MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskitt verwendet wird, verfügt über eine optimierte Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäureaufnahme ermöglicht.
- Dank dieser Aspekte ist die Dynabeads Magnettechnologie ideal für die Rückgewinnung der RNA-Targets geeignet, die in einer Vielzahl von Pflanzenproben gefunden werden. Nach der Aufnahme wird die RNA dann in 100 µl eluiert und ist bereit für nachgeschaltete Anwendungen.
Spezifikation
• 750 ml Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern • 3,4 ml DNase I (lyophilisiert), nach der Rekonstitution bei -5 bis -30 °C lagern • 10,5 ml DNase I-Rekonstitutionspuffer (wird DNase I-Fläschchen zugegeben) • 32 ml Manganchlorid-Lösung, bei -5 bis -30 °C lagern • 30 ml RNA-Bindungs-Beads, bei 2–8 °C lagern • 125 ml DNase I-Puffer (2X), bei -20±5 °C lagern • 1146 ml Waschlösung 1 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern • 521 ml Waschlösung 2 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern • 210 ml IPG-Puffer, bei Raumtemperatur lagern • 313 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern |
|
Less than 1 hr. when using automated protocol | |
Pflanzenproben | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Real-Time PCR | |
Raumtemperatur |
Magnetic Bead | |
100 μl | |
Gesamt-RNA | |
KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex | |
1000 Aufreinigungen | |
≤47 μg |