Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Pflanzen-RNA-Isolationskit
Das MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
Marke: Applied Biosystems™ A33784
252.00 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskit wurde für die automatisierte Aufreinigung mit hohem Durchsatz oder die manuelle Aufreinigung von Gesamt-RNA aus einer Vielzahl von Pflanzenarten und Gewebetypen entwickelt.
- Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Die MagMAX Magnet-Beads eignen sich aufgrund ihrer hohen Bindungskapazität, der gleichmäßigen Partikelgröße und der schnellen magnetischen Reaktion ideal für die automatische Nukleinsäureaufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Nukleinsäureaufreinigung bei niedrigem Durchsatz.
- Die dadurch gewonnene hochwertige, gereinigte RNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen nachgeschalteten Anwendungen, wie RT-PCR, RT-qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen, verwendet werden.
- Vielseitig – geeignet für jede Art und jeden Teil von Pflanzen, einschließlich holziger, polyphenolreicher und verholzter Proben
- Hohe Ausbeute an reiner Gesamt-RNA
- Hohe Qualität – isoliert intakte Gesamt-RNA, ohne Inhibitoren und gDNA-Kontamination. Isoliert
- Flexibel – einfach einstellbar für automatisierte Hochdurchsatz-Plattformen und manuelle Verarbeitung
- Das MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskit wurde für die schnelle Extraktion hochreiner RNA entwickelt, die für alle konventionellen molekularbiologischen Anwendungen geeignet ist, einschließlich: RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blotting, Nuklease-Protection-Assay
- Das Magnet-Bead-basierte Aufreinigungsformat des Kits ermöglicht eine einfache Skalierung der Anzahl der Proben, die entweder manuell mit einem magnetischen Ständer oder mit einem Magnetpartikelprozessoren wie dem KingFisher Duo Prime oder dem KingFisher Flex Prozessor verarbeitet werden.
- Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien für die Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden RNA und DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuum-Sammelleitungen verwendet werden, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass diese Elemente während des Extraktionsprozesses durch nicht digeriertes Gewebe verstopft werden.
- Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei faserigen Pflanzengewebeproben von Bedeutung, die während der Disruptions- und Homogenisierungsschritte nicht vollständig lysiert werden.
- Die Dynabeads MyOne Carboxylsäure, die im MagMAX Pflanzen-RNA-Isolierungskitt verwendet wird, verfügt über eine optimierte Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäureaufnahme ermöglicht.
- Dank dieser Aspekte ist die Dynabeads Magnettechnologie ideal für die Rückgewinnung der RNA-Targets geeignet, die in einer Vielzahl von Pflanzenproben gefunden werden. Nach der Aufnahme wird die RNA dann in 100 µl eluiert und ist bereit für nachgeschaltete Anwendungen.
Spezifikation
• 60 ml Lysepuffer, bei Raumtemperatur lagern • 1 Fläschchen DNase I (lyophilisiert), nach der Rekonstitution bei -5 bis -30 °C lagern • 1 ml DNase I-Rekonstitutionspuffer (wird dem DNase I-Fläschchen zugegeben) • 3 x 1 ml Manganchlorid-Lösung, bei -5 bis -30 °C lagern • 2 x 1,4 ml RNA-Bindungs-Beads, bei 2–8 °C lagern • 12 ml DNase I-Puffer (2X), bei -20±5 °C lagern • 110 ml Waschlösung 1 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern • 50 ml Waschlösung 2 Konzentrat, bei Raumtemperatur lagern • 20 ml IPG-Puffer, bei Raumtemperatur lagern • 30 ml Elutionspuffer, bei Raumtemperatur lagern |
|
Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle | |
MagMAX™ | |
Raumtemperatur |
Pflanzenproben | |
Sequenzierung, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR | |
96 Aufreinigungen | |
Gesamt-RNA |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.