Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit
The Applied Biosystems MagMAX Dx Viral/Pathogen NA Isolation Kit is a magnetic-bead-based nucleic acid purification kit intended for the isolation and purification of viral and bacterial nucleic acid from respiratory biological specimens for downstream qPCR applications.
Marke:  Applied Biosystems™ A52735
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17934771
  • 3870.00 CHF / 2000 Ansätze
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Applied Biosystems MagMax Dx Viral/Pathogen-NA-Isolierungskit ist ein auf magnetischen Beads basierendes Nukleinsäure-Aufreinigungskit zur Isolierung und Aufreinigung viraler und bakterieller Nukleinsäure aus respiratorischen biologischen Proben für nachfolgende qPCR-Anwendungen.
Eigenschaften des MagMax Prime Viral/Pathogen NA Isolierungskits:
  • Kompatibel mit mehreren nachgelagerten Assays
  • Einzelreinigungsprotokoll für routinemäßig getestete Pathogene und respiratorische biologische Proben ohne erforderliche zusätzliche Lyse
  • Fähigkeit zur Aufreinigung verschiedener Proben auf einer einzigen Platte
  • Nachhaltiges Produkt mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
  • Entwickelt für die Verwendung mit dem KingFisher Apex DX Gerät in weniger als 40 Minuten
Das Kit ist für die Verwendung durch qualifiziertes und geschultes klinisches Laborpersonal bestimmt, das speziell in den Techniken automatischer Magnetic-Bead-Reinigungs- und In-vitro-Diagnoseverfahren unterwiesen und geschult wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Binding Solution, 530 mL
• Wash Solution, 1000 mL
• Binding Beads, 20 mL
• Proteinase K, 10 mL
• Elution Buffer, 120 mL
Shipped and stored at room temperature.
Magnetic Bead
KingFisher™ Apex Dx
Up to 2,000 preps
MagMAX™
Raumtemperatur
96-well Plate
Nasopharyngeal swab, Anterior nasal swab, Speichel, Sputum
Real-Time PCR
Viral and Bacterial
Up to 2,000 preps
Respiratory Pathogens
For In Vitro Diagnostic Use