Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Beads
Diese Magnetbindungsbeads sind in den MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Kits enthalten.
Marke: Applied Biosystems™ A36579
1350.06 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
Diese Magnetbindungsbeads sind im MagMAX DNA Multi-Proben Ultra 2.0 Kit enthalten. Sie sind für Anwendungen, die mehr Bindungs-Beads benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern. | |
DNA-Multi-Sample Ultra 2.0 Bindungs-Bead | |
Raumtemperatur |
MagMAX™ | |
45 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.