Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Speziell entwickelt, um die Ausbeute rekombinanter Proteine in T7-regulierten E. coli-Expressionssystemen drastisch zu erhöhen, ohne Überwachung der optischen Dichte der Kultur (Optische Dichten) oder Zugabe von Induktoren
Marke: Invitrogen™ K6815
Includes: Besteht aus einer firmeneigenen Komponente A (als Pulverform im Folienbeutel) und Komponente B (als Pufferflüssigkeit).
Beschreibung
MagicMedia™ E. coli-Expressionsmedium wurde speziell entwickelt, um die Ausbeute rekombinanter Proteine in T7-regulierten E. coli-Expressionssystemen ohne Überwachung der OD-Kultur (optische Dichte) oder Hinzufügen von Induktoren drastisch zu erhöhen. Mit der proprietären MagicMedia™ Formulierung erzielen Sie ein E. coli-Wachstum mit 3- bis 10-mal höheren Kulturdichten als mit herkömmlichen LB- und IPTG-Methoden, was Ihnen Folgendes ermöglicht:- Sie erzielen eine 3- bis 10-mal höhere Proteinausbeute (Abbildung 1) mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit.
- Sie eliminieren zeitaufwändige OD-Überwachungsschritte – einfach inokulieren, die Kultur über Nacht züchten und ernten (Abbildung 2).
- Reduziert Kulturvolumen für eine einfachere Handhabung und Skalierung von Prozessen
MagicMedia™ E. coli-Expressionsmedium ist in zwei praktischen Formaten erhältlich, um die speziellen Anforderungen zu erfüllen: vorgemischtes Pulver in einem praktischen, auflösbaren Beutel (Folienbeutel) oder als gebrauchsfertige, vorsterilisierte Flüssigkeit. Die Formate enthalten eine proprietäre Komponente A (in Pulverform im Folienbeutel) und Komponente B (als Pufferflüssigkeit).
Besteht aus: Komponente A (5 x 1 Folienbeutel) und Komponente B Puffer (5 x 1 Flasche mit Flüssigkeit).
Bestellinformation
Bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) lagern. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung sechs Monate lang stabil.
Spezifikation
Escherichia coli | |
Pulver | |
E. coli-Expressionsmedien | |
Expressionsmedium | |
5 x 1 l |
Komponente A (5 x 1 Folienbeutel) und Komponente B Puffer (5 x 1 Flasche mit Flüssigkeit). Bei Raumtemperatur (15 – 30 °C) lagern. Alle Komponenten sind bei ordnungsgemäßer Lagerung sechs Monate lang stabil. |
|
Kit | |
Autoklavieren | |
MagicMedia™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.