Learn More
Abnova™ MAGEA1 (Human) Recombinant Protein
Human MAGEA1 full-length ORF ( AAH17555, 1 a.a. - 309 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00004100-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16137551
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sequence: MSLEQRSLHCKPEEALEAQQEALGLVCVQAAASSSSPLVLGTLEEVPTAGSTDPPQSPQGASAFPTTINFTRQRQPSEGSSSREEEGPSTSCILESLFRAVITKKVADLVGFLLLKYRAREPVTKAEMLESVIKNYKHCFPEIFGKASESLQLVFGIDVKEADPTGHSYVLVTCLGLSYDGLLGDNQIMPKTGFLIIVLVMIAMEGGHAPEEEIWEELSVMEVYDGREHSAYGEPRKLLTQDLVQEKYLEYRQVPDSDPARYEFLWGPRALAETSYVKVLEYVIKVSARVRFFFPSLREAALREEEEGV
Spezifikation
Spezifikation
AAH17555
melanoma antigen family A, 1 (directs expression of antigen MZ2-E)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MAGEA1
GST
4100
Wheat germ expression system
25 μg
MAGE1, MGC9326
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer