Learn More
MP Biomedicals™ Magbeads FastRNA Kit
Das MagBeads FastRNA Kit ist für die einfache und schnelle Extraktion von Gesamt-RNA aus Gewebe- und Kulturzellproben vorgesehen.
Marke: MP Biomedicals™ 116572096
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die einfache und schnelle Extraktion von Gesamt-RNA aus Gewebe- und Kulturzellproben
- Basierend auf superparamagnetischer Partikelreinigungstechnologie, keine Phenol-Chloroform-Extraktion oder Alkoholausfällung
- Der gesamte Extraktionsprozess dauert nur 60 Minuten. Gereinigte RNA ist für nachfolgende Anwendungen wie RTPCR, Virus-RNA-Tests usw. geeignet
- Die Kit-Puffer können sowohl für manuelle Extraktionsprozesse als auch für automatische Nukleinsäure-Extraktionsmaschinen verwendet werden
Spezifikation
Kit | |
Gewebe, Zellkulturen | |
DNA- und RNA-Sequenzierung |
Magnetic Bead | |
Mini | |
96 Aufreinigungen |