Learn More
Hellma Makroküvette, 6030-OG
Küvette mit optischem Glasabsorptionsassay und PTFE-Deckel.
Marke: Hellma 6030-10-10
Beschreibung
- Konstruktion aus Glasfaser
- VIS-Bereich
- PTFE-Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
3500 μl | |
PTFE | |
Basisdicke: 1.5 mm | |
1/Pckg. | |
360 bis 2500 nm | |
12,5 mm |
Optisches Glas | |
9.5 mm | |
PTFE-Deckel | |
10 mm | |
45 mm |