Learn More
Cytiva MAbTrap™ Kit
Zur Affinitätsreinigung von IgG aus Aszites-Flüssigkeits-, Serums- und Zellkulturüberständen in kleinem Maßstab in weniger als 15 min mit einer Spritze
Marke: Cytiva 17-1128-01
Includes: Eine HiTrap Protein G HP 1 ml-Säule mit 10x 50 ml Bindungspuffer, 10x 15 ml Elutionspuffer, 25 ml Neutralisierungspuffer, Anschlüssen und Spritze
Beschreibung
Das MAbTrap Kit enthält alles, was für eine vollständige Reinigung in einem Schritt ohne komplizierte Ausrüstung erforderlich ist, wodurch zeitaufwendige Puffervorbereitung und Säulenverpackung entfallen. Das Kit enthält eine HiTrap-Säule, vorverpackt mit Protein G Sepharose für hohe Leistung mit ausreichend Pufferkonzentrat für 20 Reinigungen.
- Das MAbTrap Kit enthält alles, was für eine vollständige Reinigung in einem Schritt ohne komplizierte Ausrüstung erforderlich ist
- Praktisches Kit zur Reinigung von IgG aus monoklonalem und polyklonalem Material mit einer Spritze in weniger als 15 min
- Das Kit enthält eine HiTrap Protein G HP Säule, vorverpackt mit Protein G Sepharose für hohe Leistung und ausreichend Pufferkonzentrat für 20 Präparate mit einer Spritze
- Rekombinantes Protein G ohne Albumin-bindende Region
Spezifikation
1 ml | |
MAbTrap ist ein Affinitätschromatographie-Kit mit allem, was für eine kleinformatige IgG-Aufreinigung von Aszites-Flüssigkeit, Serum und Zellkulturüberständen erforderlich ist. | |
4 bis 8 °C und 20 % Ethanol | |
Zur Aufreinigung von IgG aus monoklonalem und polyklonalem Material mit einer Spritze in <15 Min. |
>20 mg/ml humanes IgG-Medium | |
4 ml/min | |
1 Kit | |
MAbTrap-Kit |