Learn More
Brady™ M710 Etikettendrucker mit WLAN und Bluetooth
Mehr Geschwindigkeit. Weniger Aufwand. Nutzen Sie unseren schnellsten und fortschrittlichsten tragbaren Drucker. Drucken Sie mit einer Geschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde.
Marke:  Brady™
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17835245
  • 1005.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bleiben Sie dank verbesserter Bluetooth- und WLAN-Technologie überall verbunden, egal, wo sich Ihr Arbeitsplatz befindet.
  • Profitieren Sie von ultraschnellen Druckgeschwindigkeiten: 76,2 mm pro Sekunde, zudem werden die Etiketten automatisch geschnitten.
  • Nutzen Sie die längere Akku-Lebensdauer und drucken Sie 4.500 Etiketten mit einer vollen Akkuladung.
  • Erhalten Sie einen äußerst robusten Drucker, der einen Fall aus einer Höhe von 1,20 m unbeschadet überstehen kann und beständig gegen Sand und Flugstaub ist.
  • Erledigen Sie mehr, indem Sie ein Tastenfeld oder Software zum Drucken von Etiketten verwenden.
  • Drucken Sie alles ganz nach Bedarf mit einem Tastenfeld oder mit Software – Text, Barcodes, Formen und Bilder.
  • Verbinden Sie Ihr Büro flexibel mit externen Einsatzorten, indem Sie Etiketten speichern und teilen sowie die Funktion zum Datenimport nutzen.
Spezifikation
Spezifikation
Printer
Color LCD Touchscreen
Plastic
4.6 in.
116.75 mm
13,59 in.
Monocolor
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Drivers, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Users Guide, Brady Workstation Basic Design Software, Media Adapter, Roll of M7C-1000-595-WT and M7-R6000 Ribbon
200 MB (Stores Up to 100,000 Labels)
76.2 mm/sec.
Bluetooth, Wi-Fi, USB 2.0, USB-C
2.45 kg
Electrical Labeling, Facility Identification, General Identification, Healthcare and Hospital Labeling, Laboratory Labeling
AC-Adapter, wiederaufladbare Batterie
AZERTY
Blau
Brady Etiketten
Thermotransfer
9.45 in.
240.03 mm
345.2 mm
53.77 x 71.28 mm
English (US), French, Spanish, Portuguese, German, Dutch, Norwegian, Finnish, Swedish, Italian, Danish, Bulgarian, Russian, Croatian, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Slovak, Turkish, Estonian, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified)
M710
300 dpi
5.4 lb.
FCC Part 15 Class A
2 Jahre
110/240 V