Learn More
Thermo Scientific™ M50054
Marke: Thermo Scientific™ J65036.MA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
- Ein zelldurchlässiger Inhibitor der Apoptose-Induktion
- Hemmt die Caspase-3-Aktivierung, hemmt Caspase-3 aber nicht direkt, selbst bei1 mg/ml
Spezifikation
10 mg | |
2 °C bis 8 °C | |
54135-60-3 | |
236,00g/mol | |
Lichtempfindlich | |
Signaltransduktionsreagenz |
Weißer bis weißgrau | |
Ein zelldurchlässiger Inhibitor der Apoptose-Induktion. Hemmt die Caspase-3-Aktivierung, hemmt aber Caspase-3 nicht direkt, selbst bei 1 mg/ml. | |
C13H16O4 | |
2,2′-Methylenbis(1,3-cyclohexandion) | |
Löslich in DMSO oder Ethanol | |
Fest |