Learn More
Micronova™ M-Zone ScreenWipe™
BIOPHARMA
Ein fusselarmes vorgesättigtes Sontara™ Wischtuch zur Reinigung von Touchscreens, imprägniert mit einer Mischung aus gering ionischem Reinigungsmittel und IPA.
Marke:  Micronova™ MZSW40-910
Artikelnummer. 15521805
  • 266.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Reinigung von Monitoren, Touchscreens, Linsen und Schutzbrillen.
  • Kombipackung. 2 einzeln verpackte Sontara™ Wischtücher: 1 nass/1 trocken
  • Nasswischtuch, gesättigt mit einer kundenspezifischen Mischung aus Labor- und Glasreinigungsmittel und IPA (80/20 %)
  • Entfernt Oberflächenkontaminationen
  • Reinigung bis zur Erzielung einer streifenfreien Oberfläche
  • Keine Beschädigung von Beschichtungen auf empfindlichen Bildschirmen und Linsen
  • Entwickelt für kontrollierte Umgebungen
  • Mit deutlich geringerem VOC-Gehalt und sanfter im Vergleich zu rauen Bildschirm- und Gerätewischtüchern auf Ammoniakbasis, die für industrielle Anwendungen vorgesehen sind
  • Ideal für Verteidigung/Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt, Hightech-Fertigung und saubere Produktion
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Vorgesättigte Wischtücher
    22,9 cm
    20,3 cm
    Weiß
    8 x 9 in.
    Für die Reinigung von Linsen und Instrumentenbildschirmen.
    9 in.
    8 in.
    Polyester
    Nasse und trockene Bildschirmtücher
    Einzeln verpackt
    Unsteril
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Sicherheit und Handhabung
    Produktidentifikator
    • M-Zone ScreenWipe
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
    • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
    • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H228-Entzündbarer Feststoff.
    • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
    • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
    • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    Sicherheitshinweis
    • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
    • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
    • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: isoproyl alcohol