missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

M-Xylol, ≥ 99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™

Artikelnummer. 15647560
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

puriss. p. a., ≥99.0 % (GC)

  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-38-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008536
InChI-Schlüssel IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-Xylol, 1,3-Dimethylbenzol, M-Dimethylbenzol, Meta-Xylol, m-Methyltoluol, 3-Xylol, Benzol, 1,3-Dimethyl, benzene, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbenzol, santosol 150
PubChem CID 7929
ChEBI CHEBI:28488
IUPAC-Name 1,3-Xylol
SMILES CC1=CC(C)=CC=C1

Specifications

Chemischer Name oder Material m-Xylol
Schmelzpunkt -48 °C
Dichte 0.868 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 138 °C bis 139 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 982 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.497
Strukturformel C6H4(CH3)2
UN-Nummer UN1307
Beilstein 605441
Formelmasse 106.17 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Show More Show Less
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'