Learn More
m-Tolylhydrazin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | m-Tolylhydrazine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∼193°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3563995 |
Formelmasse | 158.63 |
Reinheit (%) | 98% |