Learn More
M-Tolylhydrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328525
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
m-Tolylhydrazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. In einer Reaktion mit Cyclohexanon ergibt es 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-89-0
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00047815
InChI-Schlüssel GPTOGZLZMLJZCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-tolylhydrazine, 3-methylphenyl hydrazine, hydrazine, 3-methylphenyl, m-tolylhydrazin, m-toluidine amine, m-tolyl hydrazine, m-tolyl-hydrazine, 1-m-tolylhydrazine, 3-methylphenylhydrazinehydrochloride, acmc-20akdk
PubChem CID 68308
IUPAC-Name (3-methylphenyl)hydrazin
SMILES CC1=CC=CC(NN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Tolylhydrazine
Dichte 1.057
Siedepunkt 132°C to 134°C (16 mmHg)
Brechungsindex 1.589
Menge 2 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 742264
Merck Index 14,9542
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%