Learn More
m-Terphenyl, 99 %
Artikelnummer. 15439019
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material m-Terphenyl
CAS 92-06-8
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 363°C
Flammpunkt 191°C (375°F)
Summenformel C18H14
MDL-Nummer MFCD00003059
Menge 25 g
Beilstein 1864778
Synonym m-terphenyl, 1,1':3',1-terphenyl, m-diphenylbenzene, m-triphenyl, santowax m, isodiphenylbenzene, 1,3-terphenyl, meta-terphenyl, santowax om, 1,1'-biphenyl, 3-phenyl
InChI-Schlüssel YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 1,3-Diphenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
PubChem CID 7076
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 99%