Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts M.faeni Serologischer Doppelgel-Diffusions-Assay
Microgen Bioproducts M.faeni – Ein serologischer Doppelgel-Diffusionstest zum Nachweis von präzipitierenden Antikörpern gegen thermophile Aktinomyzeten Micropolyspora faeni.
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts FSK3
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Doppel-Diffusions-Assay zum Nachweis von präzitierenden Antikörpern gegen thermophile Aktinomyzeten.
Spezifikation
6 mL | |
Nachweis von präzipitierenden Antikörpern gegen den thermophilen Aktinomyzeten M. Faeni | |
Testkit | |
5 bis 10 ml venöses Blut |
Flüssig | |
Serologischer Doppel-Gel-Diffusions-Assay | |
EC/REP-Etikett auf der Kit-Box, Blanko-Etikett auf dem CE-Karton |