Learn More
Thermo Scientific™ LyticBLAzer™-FRET B/G Kit, 10X
LyticBLAzer™ FRET B/G Substratkits bieten eine ratiometrische Endpunktmethode zur Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität in Zelllysaten.
Marke: Thermo Scientific™ K1150
Beschreibung
Das LyticBLAzer™ -FRET B/G Reagenz kombiniert die Komponenten für die Lyse und den Nachweis in einer einzigen Reagenzienzugabe, was zu einem sehr einfachen Assay führt. Verwenden Sie LyticBLAzer™ auf von oben oder unten lesbaren Instrumenten. ™ Die LyticBLAzer Substrat-Kits sind in homogenen und nicht homogenen Formaten erhältlich (Abbildung 1), die jeweils für einen anderen Assay-Zustand optimiert sind.
Vorteile des LyticBLAzer™ FRET B/G-Substrat-Kits:
• Ratiometrisches Blau: die grüne Reporter-Anzeige reduziert Falschanzeigen durch Minimierung des experimentellen Rauschens
• Integrierte Lyse- und Detektionskomponenten ermöglichen die Verwendung mit oben oder unten ablesbaren Fluoreszenz-Instrumenten
• Endpunktanalyse und stabile Fluoreszenzausbeute sowie längere Lesezeiten
LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Substrat-Kit:
Die LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Substrat-Kits bieten eine nicht-ratiometrische Endpunktmethode zur Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität in Zelllysaten. Das LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL Reagenz kombiniert die Komponenten für die Lyse und den Nachweis in einer einzigen Reagenzienzugabe, was zu einem sehr einfachen Assay führt. Verwenden Sie LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL-Assays auf von oben oder unten lesbaren Instrumenten. Die LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Substrat-Kits sind sowohl in homogenen als auch nicht homogenen Formaten erhältlich (Abbildung 1), die jeweils für eine andere Assay-Bedingung optimiert sind.
Vorteile der LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Substrat-Kits:
• Die BODIPY™-Fluorophoranregung vermeidet Fluoreszenzstörungen durch Probenkontaminantionen durch Staub, Fusseln usw.
• Standardanregung und Emissionswellenlängen sind universell an alle Fluoreszenzinstrumente anpassbar.
• Integrierte Lyse- und Detektionskomponenten ermöglichen den Einsatz mit von oben oder unten lesbaren Fluoreszenz-Instrumenten.
• Endpunktanalyse und stabile Fluoreszenz führen zu längeren Ablesezeiten
Spezifikation
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
10 Kits | |
Fluoreszent | |
15 ml |
LyticBLAzer™ | |
LyticBLAzer™ homogene Kits: LyticBLAzer™-FRET B/G-homogene Ladekits umfassen LiticBLAzer™ _h-FRET B/G-Substrat, DMSO (für Lösung A) und homogenen Lysepuffer. LyticBLAzer™-FRET B/G-Substrat wird gefriergetrocknet geliefert und sollte bei -20 °C vor Licht geschützt gelagert werden. LiticBLAzer™_h-FRET B/G-Substrat sollte ebenfalls getrocknet werden. DMSO (für Lösung A) und homogener Lysepuffer sollten bei 22 °C bis 25 °C vor direktem Licht geschützt gelagert werden. Das 150 ml-Kit ist ausreichend für 3.750 x 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays; das 3,75 l-Kit ist ausreichend für 93.750 x 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays. Große Mengen an Ladekits sind auf Anfrage erhältlich. LyticBLAzer™-Standard-Kits: LyticBLAzer™-FRET B/G-Ladekits umfassen LiticBLAzer™-FRET B/G-Substrat, DMSO (für Lösung A) und Lysepuffer. Das LyticBLAzer™-FRET B/G-Substrat wird gefriergetrocknet geliefert und sollte bei -20 °C getrocknet und vor Licht geschützt gelagert werden. DMSO (für Lösung A) und Lysepuffer sollten bei 22 °C bis 25 °C vor direktem Licht geschützt gelagert werden. Das 150 ml-Kit ist ausreichend für 3.750 x 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays; das 3,75 l-Kit ist ausreichend für 93.750 x 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays. Große Mengen an Ladekits sind auf Anfrage erhältlich. LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL-Substrat, DMSO (für Lösung A) und homogener Lysepuffer. LyticBLAzer™_h-BODIPY™ FL-Substrat wird gefriergetrocknet geliefert und sollte bei- 20 °C getrocknet und vor Licht geschützt gelagert werden. LiticBLAzer™_h-BODIPY™ FL-Substrat sollte ebenfalls getrocknet werden. DMSO (für Lösung A) und homogener Lysepuffer sollten bei 22 °C bis 25 °C vor direktem Licht geschützt gelagert werden. LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Ladekits enthalten LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Substrat, DMSO (für Lösung A) und Lysepuffer. LyticBLAzer™-BODIPY™ FL-Substrat wird lyophilisiert geliefert und sollte bei -20 °C getrocknet und vor Licht geschützt gelagert werden. DMSO (für Lösung A), Lösung B und Lösung C sollten bei 22 ° bis 25 °C geschützt vor direkter Lichteinstrahlung gelagert werden. |
|
Kits für die Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität | |
LyticBLAzer™-FRET B/G |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.