Learn More
Invitrogen™ LyticBLAzer™-FRET B/G Homogeneous Kit
LyticBLAzer™ FRET B/G Substratkits bieten eine ratiometrische Endpunktmethode zur Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität in Zelllysaten.
2495.00 CHF - 46560.00 CHF
Spezifikation
Produktlinie | LyticBLAzer™ |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Inhalt und Lagerung | LyticBLAzer™ homogene Kits: LyticBLAzer™-FRET B/G Homogenous Ladekits umfassen LyticBLAzer™_h-FRET B/G Substrat, DMSO (für Lösung A) und homogenen Lysepuffer. LyticBLAzer™_h-FRET B/G Substrat wird gefriergetrocknet geliefert und sollte bei -20 °C vor Licht geschützt gelagert werden. LyticBLAzer™_h-FRET B/G Substrat sollte außerdem trocken gelagert werden. DMSO (für Lösung A) und homogener Lysepuffer sollten bei 22 °C bis 25 °C vor direktem Licht geschützt gelagert werden. Das 150 ml-Kit ist ausreichend für 3.750 × 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays; das 3,75 l-Kit ist ausreichend für 93.750 × 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays. Große Mengen an Ladekits sind auf Anfrage erhältlich. LyticBLAzer™ Standard-Kits: LyticBLAzer™-FRET B/G Ladekits umfassen LyticBLAzer™-FRET B/G Substrat, DMSO (für Lösung A) und Lysepuffer. Das LyticBLAzer™-FRET B/G Substrat wird gefriergetrocknet gelief |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produkttyp | Kits für die Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11514936
|
Invitrogen™
K1148 |
150 ml |
2495.00 CHF
150 Milliliter |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10378572
|
Invitrogen™
K1149 |
3,75 l |
46560.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Das LyticBLAzer™ -FRET B/G Reagenz kombiniert die Komponenten für die Lyse und den Nachweis in einer einzigen Reagenzienzugabe, was zu einem sehr einfachen Assay führt. Verwenden Sie LyticBLAzer™ auf von oben oder unten lesbaren Instrumenten. Die LyticBLAzer™ Substratkits sind in homogenen und nicht homogenen Formaten erhältlich (Abbildung 1), die jeweils für eine andere Assay-Bedingung optimiert sind
Vorteile des LyticBLAzer™ FRET B/G Substratkits:
• Ratiometrische Auslesung mit dem Verhältnis von grünen zu blauen Reportern reduziert falsche Treffer durch Minimierung des experimentellen Rauschens
• Integrierte Lyse- und Detektionskomponenten ermöglichen die Verwendung mit oben oder unten ablesbaren Fluoreszenz-Geräten
• Endpunktanalyse und stabile Fluoreszenz führen zu längeren Auslesezeiten
LyticBLAzer™ BODIPY™ FL Substratkit:
Die LyticBLAzer™ BODIPY™ FL Substratkits bieten eine nicht ratiometrische Endpunktmethode zur Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität in Zelllysaten. Das LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL Reagenz kombiniert die Komponenten für die Lyse und den Nachweis in einer einzigen Reagenzienzugabe, was zu einem sehr einfachen Assay führt. Verwenden Sie LyticBLAzer™ -BODIPY™ FL-Assays auf von oben oder unten lesbaren Instrumenten. Die LyticBLAzer™ BODIPY™ FL Substratkits sind sowohl in homogenen als auch nicht homogenen Formaten erhältlich (Abbildung 1), die jeweils für eine andere Assay-Bedingung optimiert sind.
Vorteile der LyticBLAzer™ BODIPY™ FL Substratkits:
• Die BODIPY™ Fluorophoranregung vermeidet Fluoreszenzstörungen durch Probenkontaminanten durch Staub, Fusseln usw.
• Standardanregung und Emissionswellenlängen sind universell an alle Fluoreszenz-Geräte anpassbar.
• Integrierte Lyse- und Detektionskomponenten ermöglichen den Einsatz mit von oben oder unten lesbaren Fluoreszenz-Instrumenten.
• Endpunktanalyse und stabile Fluoreszenz führen zu längeren Ablesezeiten
Spezifikation
LyticBLAzer™ | |
LyticBLAzer™ homogene Kits: LyticBLAzer™-FRET B/G Homogenous Ladekits umfassen LyticBLAzer™_h-FRET B/G Substrat, DMSO (für Lösung A) und homogenen Lysepuffer. LyticBLAzer™_h-FRET B/G Substrat wird gefriergetrocknet geliefert und sollte bei -20 °C vor Licht geschützt gelagert werden. LyticBLAzer™_h-FRET B/G Substrat sollte außerdem trocken gelagert werden. DMSO (für Lösung A) und homogener Lysepuffer sollten bei 22 °C bis 25 °C vor direktem Licht geschützt gelagert werden. Das 150 ml-Kit ist ausreichend für 3.750 × 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays; das 3,75 l-Kit ist ausreichend für 93.750 × 40 µl Standardprotokoll-Well-Assays. Große Mengen an Ladekits sind auf Anfrage erhältlich. LyticBLAzer™ Standard-Kits: LyticBLAzer™-FRET B/G Ladekits umfassen LyticBLAzer™-FRET B/G Substrat, DMSO (für Lösung A) und Lysepuffer. Das LyticBLAzer™-FRET B/G Substrat wird gefriergetrocknet gelief |
|
Kits für die Analyse der Beta-Lactamase-Aktivität |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Fluoreszent |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.