Learn More
Thermo Scientific™ Lysepuffer, 0.5 % Tween 20, pH 8.0
Für die Isolierung von His-getaggten Proteinen
Marke:  Thermo Scientific™ J61792.AP
Artikelnummer. 15454455
  • 58.25 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Umgebungstemperaturen
Flüssig
Für die Isolierung modifizierter His-getaggter Proteine
500 ml
Reagenz für die Zelllyse
8