Learn More
Invitrogen™ Lysing Solution, Whole Blood Lysing Solution
Lyselösung, Vollblut-Lyselösung
Marke:  Invitrogen™ GAS010
497.80 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10630734
  • 540.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen Cal-Lyse™ ist eine Lyselösung, die die Lyse von Erythrozyten in Proben von antikoaguliertem menschlichem peripherem Blut ermöglicht. Invitrogen Cal-Lyse™-Lyselösung dient als Hilfe bei der Zählung von Leukozyten, die mit monoklonalen Antikörpern zur durchflusszytometrischen Analyse gefärbt wurden.
Sehen Sie hier eine Auswahlhilfe für alle Lösungen und Produkte für die Zelllyse und -konservierung, die sich auf die Fixierung und Permeablisierung von Proben, Blockierungsreagenzien und die Verwendung von Dynabeads™ für die Zellisolierung beziehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
  • Haltbarkeitsdauer: 24 Monate ab Herstellungsdatum
  • Lysepuffer für Vollblut
    25 mL
    Reagenz
    25 mL
    Raumtemperatur
    Durchflusszytometrie
    Für In-vitro-Diagnostik.