Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix F, 15 mL Tubes
TeenPrep™ Lysing Matrix F, 15 mL Tubes are used to isolate RNA and protein from samples. Lysing Matrix F is useful in applications such as isolation of intact organelles, and super-molecular structures where lysis conditions necessitate high impaction but low shearing.
Marke: MP Biomedicals™ 116935050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Impact-resistant 15 mL tubes contain 1.6 mm aluminum oxide particles and 1.6 mm silicon carbide particles
- With white caps
- Specific Gravity: Aluminum Oxide, 3.95; Silicon Carbide, 3.20
- Nucleic Acid Isolation and Purification
Spezifikation
15 mL | |
DNase-frei | |
Lysenmatrix F | |
50 x 15 mL |
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Korallenemulsionen, Schimmel | |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | |
Aluminiumoxid, Al2O3; Siliziumkarbid, SiC | |
RNase-frei |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur