Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200 Pro Control Gefriertrockner mit 4 beheizbaren Einlegeböden
The compact Lyovapor™ L-200 combines high-quality freeze drying (-55°C, 6 kg) with a high level of automation. Infinite-Control™ ensures easy method creation, method running, data logging, chart recording in real-time, and interruption if needed from anywhere at anytime.
24395.00 CHF - 38445.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 6 kg |
---|---|
Temperaturbereich (metrisch) | -55°bis +30 °C |
Kältemittel | R507 FCKW-frei |
Modell | Lyovapor™ L-200 Pro Control |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Vakuumpumpe | Arten von Sensoren | Software Included | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vakuumpumpe | Arten von Sensoren | Software Included | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17294754
|
BUCHI
11L200PH2412113001 |
Edwards nXDS6iC | Temperatur | Ja |
38445.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17234754
|
BUCHI
11L200PH2412103001 |
Edwards nXDS6iC | Temperatur | Nein |
32425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17274744
|
BUCHI
11L200PH2412013001 |
Edwards nXDS6iC | Keine | Ja |
37600.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17214744
|
BUCHI
11L200PH2412003001 |
Edwards nXDS6iC | Keine | Nein |
31580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17274754
|
BUCHI
11L200PH2412111001 |
Pfeiffer Duo 6 | Temperatur | Ja |
34960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17214754
|
BUCHI
11L200PH2412101001 |
Pfeiffer Duo 6 | Temperatur | Nein |
28940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17254744
|
BUCHI
11L200PH2412011001 |
Pfeiffer Duo 6 | Keine | Ja |
34115.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17294734
|
BUCHI
11L200PH2412001001 |
Pfeiffer Duo 6 | Keine | Nein |
28095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17254754
|
BUCHI
11L200PH2412110001 |
Nicht enthalten | Temperatur | Ja |
31365.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17294744
|
BUCHI
11L200PH2412100001 |
Nicht enthalten | Temperatur | Nein |
25350.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17234744
|
BUCHI
11L200PH2412010001 |
Nicht enthalten | Keine | Ja |
30420.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17274734
|
BUCHI
11L200PH2412000001 |
Nicht enthalten | Keine | Nein |
24395.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- High-quality freeze drying (55°C, 6 kg) with a high level of automation
- Intuitive interface allows all process parameters to be viewed at a glance
- A modular drying chamber is adaptable to fit application needs
- Easy access to connection valves, sensors, and vacuum pumps
Characteristics
- Temperature difference can be used with optional product temperature sensors for endpoint determination
- Sample protective state reduces pressure and stops heating if sample temperature rises above set parameters
- Flexible drying chambers with adjustable shelf distances
- An additional interface can be added and placed outside the fume hood to control the process outside
- Comprehensive services are available for application support, training, preventative maintenance, and IQ/OQ documentation
Infinite Control™
- Easy operation and handling of methods
- Data recording and customized reporting
- Real time process schematic and diagram
- Save precious samples with the sample protective state
- Access process parameters on any device with convenient push notifications
Spezifikation
6 kg | |
R507 FCKW-frei | |
Edelstahl | |
Infinite-Control™ | |
58,5 x 46 x 51 cm | |
10 A (Bügel) | |
50 Hz | |
75 kg |
-55°bis +30 °C | |
Lyovapor™ L-200 Pro Control | |
4 beheizbare Einlegeböden | |
Gefriertrocknung, Sublimation | |
IP 20 | |
220/240 V | |
1,8 kW (max.) |