Learn More
Ly-6G Rat, V450, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB77-V450-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972468
  • 251.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Ly-6G
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
Protein A/G Purified
RUO
17067
IgG2b κ
Flow Cytometry
RB6-8C5
Violet Fluor 450 (V450)
NP_001238984
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.