Learn More
Ly-6G Rat, APC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
122.00 CHF - 371.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Ly-6G |
---|---|
Klon | 1A8 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972208
|
EnquireBio
QAB56-APC-25ug |
25 μg |
122.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962208
|
EnquireBio
QAB56-APC-100ug |
100 μg |
371.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Ly-6G | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
546644 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
1A8 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
XP_006521677 | |
Ly6g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |