Learn More
Luzindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404409
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Melatonin-Rezeptor-Antagonist
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Luzindol antagonisiert Melatonin-vermittelte Antinoktivität in hohem Maße, was darauf hindeutet, dass MEL-1B-R eine weitere Rolle als Vermittler der Melatonin-Modulation bei der Schmerzsignalisierung spielt. Es wird sowohl in vitro als auch in vivo verwendet, um die Rolle der Melatonin-Rezeptorsignalisierung in verschiedenen Signalwegen, einschließlich zirkadianer Rhythmen, tierischem Verhalten und Melanophor-Reaktionen, zu bewerten
Löslichkeit
Löslich in DMSO (100 mM), Ethanol (100 mM), Chloroform, Methanol und Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln. Bei 4 °C aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117946-91-5
Summenformel C19H20N2O
Molekulargewicht (g/mol) 292.38
MDL-Nummer MFCD00672498
InChI-Schlüssel WVVXBPKOIZGVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym luzindole, n-acetyl-2-benzyltryptamine, 2-benzyl-n-acetyltryptamine, n-2-2-benzyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, tocris-0877, n-acetyl-2-benzyl-tryptamine, acetamide, n-2-2-phenylmethyl-1h-indol-3-yl ethyl, n-2-2-benzylindol-3-yl ethyl acetamide
PubChem CID 122162
IUPAC-Name 2-(2-Benzyl-1H-Indol-3-yl)Ethyl]Acetamid
SMILES CC(=O)NCCC1=C(CC2=CC=CC=C2)NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Luzindole
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO (100 mM),ethanol (100 mM),chloroform,methanol,and water.
Formelmasse 292.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver