Learn More
Luff-Schoorl Reagenz, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, 25 g/l
76.61 CHF - 313.42 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Luff-Schoorl Reagenz |
---|---|
CAS | 497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7 |
UN-Nummer | UN3082 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15624170
|
Honeywell-Fluka
34400-1L |
1 l |
76.61 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15634170
|
Honeywell-Fluka
34400-5L-VP |
5 l |
313.42 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 17-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Luff-Schoorl Reagenz | |
497-19-8, 7732-18-5, 7758-98-7 | |
UN3082 |
Sicherheit und Handhabung
P273-P280-P305 + P351 + P338