Learn More
Hamilton™ Adapter für Luer auf kleinen RN-Hub
Kleine, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die maximal 100 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 55753-01
Additional Details : Gewicht : 0.02600kg
Spezifikation
Adapter für Luer auf kleinen RN-Hub |