Learn More
BD IV-Zubehoer Kombi Stopfen (VE=100 PCE)
Provides protection for both male and female Luer Lock connections. BD™ Combi Plug acts as a protective cap to intravenous infusion lines and catheters and as a cap for Luer syringes. Caps are made from sterile orange polypropylene and are individually packaged.
Marke:  BD 394075
Additional Details : Gewicht : 0.11700kg
Artikelnummer. 13486466
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Luer-Lok cap with male/female protection
  • To proteg/plug catheters and intravenous infusion lines
  • With latex-free membrane for carrying out injections with a needle
  • For medical use - Orange polypropylene
  • Individually wrapped—100 per box
Spezifikation
Spezifikation
Orange
For medical use
Sterile
Luer-Lok cap with male/female protection
Catheters, Infusion Lines, Luer Syringes