Learn More
WTW™ LR 925/01 ELECTRODE
Die Leitfähigkeitsmesszellen von höchster Qualität seit Jahrzehnten. Diese sind die Basis für die neuen Leitfähigkeitsmesszellen des IDS. Zu den Vorteilen der IDS-Technologie gehört die automatische Übertragung der Zellkonstante und damit der Ausschluss von Fehleingaben.
Marke:  WTW™ 301720
685.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11745184
  • 831.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
2 Elektroden, Graphit
0 °C bis 100 °C
120 mm
1,5 m
12 mm