Learn More
RL Enterprises™ MIKRO-BUNSENBRENNER 3MM BUTAN/PROP BUTAN/PROP
Ein vernickelter Messingbrenner mit Luftregulierung.
Marke:  RL Enterprises™ 4014/1BSP
Artikelnummer. 11735406
  • 38.50 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich von 900 °C bis etwa 1.000 °C
  • Ohne Kontrolllampe
  • Gasregulierung über Nadelventil
  • Chromstahlbrenner, Sockel aus Gusseisen
Spezifikation
Spezifikation
Mikrobrenner
3 mm
88 mm
Je 1
Butan, Propan, Flüssiggas
NF G 1/2 Schraubverbindung
mit NF G 1/2 Schraubverbindung