Learn More
Viskositätsstandard für niedrige Temperatur, JF1-H, Paragon Scientific™
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Paragon Viskositätsstandards für niedrige Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wird.
Marke:  Paragon Scientific JF1-H
Additional Details : CAS : 91770-15-9 Gewicht : 0.41000kg Transport : UN number : 1223 Chem class : 3 Pack group : III
Artikelnummer. 16040200
  • 99.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Standardpackung Größe 500 ml, auch in 5 l erhältlich. Wenden Sie sich an sales@paragon-sci.com, um Informationen zu anderen Volumina zu erhalten
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
  • Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Sicherheit und Handhabung
    Produktidentifikator
    • 500ML JF1-H Low Temperature Viscosity Standard
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
    • Aspirationsgefahr Kategorie 1
    • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
    • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
    Gefahrenhinweis
    • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
    • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
    • H315-Verursacht Hautreizungen.
    • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
    • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    Sicherheitshinweis
    • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
    • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
    • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
    • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
    • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
    • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
    • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Enthält: kerosine sweetened
    Sonderangebote
    Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.