Learn More
Gibco™ Low Serum Growth Supplement Kit (LSGS Kit)
Supplement-Kit für geringes Serumwachstum (LSGS-Kit)
Marke: Gibco™ S003K
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das LSGS-Kit enthält in separaten Fläschchen alle Komponenten des vollständigen LSGS (S-003-10): fötales Kälberserum, Hydrocortison, humaner epidermaler Wachstumsfaktor und basischer Fibroblasten-Wachstumsfaktor/Heparin (stabilisiert mit BSA). Ein Fläschchen mit Gentamicin/Amphotericin-Lösung (GA) ist ebenfalls enthalten. Die Verwendung von GA ist optional. Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit LSGS oder den Komponenten des LSGS-Kits supplementiert wird, lauten die endgültigen Konzentrationen der Komponenten im supplementierten Medium wie folgt:Spezifikation
-20 Grad C. | |
Wachstumssupplement | |
Cascade Biologics™ | |
Trockeneis |
Epithelzellen (makrovaskulär), Fibroblasten (dermal) | |
Steril | |
1 Kit | |
Human |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.