Learn More
Brand™ PTFE-Becher mit niedriger Form,25 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Beschreibung
- Arbeitstemperaturbereich von −200 °C bis +260 °C
- Oberfläche ist adhäsionsbeständig
- Ohne Graduierung
- Mit verstärktem Rand und Ausguss
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Lichtundurchlässig, weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
Außenhöhe (metrisch) | 47 mm |
Menge | Je 1 |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Nein |
Modell | Niedrig |