Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickel-Tiegel mit niedriger Form
35.45 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Niedrig |
---|---|
Material | Nickel |
Product Type Specs | Nickel-Tiegel |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15413585
|
Thermo Scientific Chemicals
035885.KT |
15 mL | 36mm | 23mm | N/A | ||||
15483585
|
Thermo Scientific Chemicals
035906.KT |
20mL | 33mm | 30mm |
56.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15443595
|
Thermo Scientific Chemicals
035927.KT |
25mL | 45mm | 23mm |
43.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15403605
|
Thermo Scientific Chemicals
035948.KT |
35 ml | 46mm | 30mm |
48.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15463605
|
Thermo Scientific Chemicals
035969.KT |
55mL | 46mm | 35mm |
51.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15423615
|
Thermo Scientific Chemicals
035996.KT |
55mL | 47mm | 43mm |
58.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15413635
|
Thermo Scientific Chemicals
036057.KT |
100 mL | 59mm | 46mm |
52.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15443635
|
Thermo Scientific Chemicals
036084.KT |
250 mL | 82mm | 60mm |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Niedrig | |
Nickel | |
Nickel-Tiegel |
RUO – Nur für Forschungszwecke