Learn More
BRAND™ Becher aus Borosilikatglas, niedrige Form
189.89 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Gemäß DIN 12331/ISO 3819
- Mit weißen Graduierungen
- Der integrierte Ausguss ermöglicht das einfache Ausgießen ohne Spritzer.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 105 mm |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 145 mm |
Enthält | Integrierter Ausguss |
Menge | 10/Pckg. |
Typ | Becher |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
Modell | Niedrig |