Learn More
Lovibond™ RT700 Kompaktes Tisch-Spektralphotometer
Hochleistungsgerät mit schnellen, präzisen und konsistenten Messwerten
Marke:  Lovibond Tintometer 407000
Artikelnummer. 11938484
  • 9410.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Gerät liefert präzise Informationen zur Farbmessung für eine Reihe von Produkten. Die Kombination mit dem OnColor™-Softwarepaket ist möglich, sodass Messungen heruntergeladen, detailliert analysiert und unbegrenzt auf einem PC gespeichert werden können.
  • Optische Geometrie: diffuse/8 °-Kugel
  • Abnehmbarer Probenhalter zur Messung großer Proben und zur Überprüfung des Probenbereichs
  • Lichtquelle: gasgefüllte Wolfram-Lampe
  • Robuste Bauweise
  • Geringe Stellfläche
  • Integrierte Referenz für die Weißkalibrierung
  • Liefert absolute und Differenzmessungen in verschiedenen kolorimetrischen Systemen
Farbskalen: CIE 94, CIE L™a™b, CMC-Farbtoleranzraum, Hunter Lab, CIELAB (L™C™h), Weißindex (ASTM E 313), xyY-Farbkoordinaten, XYZ-Tristimuluswerte, Gelbindex (ASTM E 313), Metamerieindex
Textilen, Pharmazeutika und Kosmetika
Spezifikation
Spezifikation
FCC Klasse A, UK, CSA, Installationsart Kat. 11 CE
Wolfram
115/230 V
Beschichtungen, Lebensmittel und Getränke, Haushaltsprodukte, Kunststoffe, Textilien, Pharmazeutika und Kosmetika, medizinisch und klinisch
12,7 cm
Abnehmbarer Probenhalter
22,9 cm
Diffuse/8°-Kugel
400 bis 700 nm
3,6 kg
14,6 cm
9 x 5,74 x 5 in. (22,9 x 14,6 x 12,7 cm)
20 nm
115/230 V, 50/60 Hz
5 Zoll
50/60 Hz
9 Zoll
4 s
0.1 DE™ab auf weißer Referenz
7 lbs.
5.74 Zoll