Learn More
Lovibond™ Kolorimeter Modell F
Vielseitiges Gerät zur Farbmessung von Produkten, die Licht übertragen, sowie opaken Feststoffen, Pulvern und Pasten
Marke: Lovibond™ 180000
Includes: Lieferung mit einem kompletten Satz von 11 Gestellen mit Farbglasfiltern für Lovibond-Farbskala (Rot 0.1-0.9, 1.0-9.0 , 10.0-70; Gelb 0.1-0.9, 1.0-9.0, 10.0-70; Blau 0.1-0.9, 1.0-9.0, 10.0-40; Neutral 0.1-0.9, 1.0-3.0), Probenkammereinsatz mit weißer PVC-Referenz, eine weiße Ersatzreferenz, ein Paar Ersatzbirnen, rechteckige verschmolzene Glasküvetten (je eine mit 1 Zoll und 5-1/4 Zoll), ein Farbanalysedatenblatt und Anleitungen.
Beschreibung
Visuelles Kolorimeter zur Optimierung der Verwendung von Lovibond™-Glasfiltern, um Farbe als Lovibond Rot, Gelb, Blau und Neutral auszudrücken. Es ist mit zwei benachbarten Ansichtsfeldern, die durch die Sichtröhre betrachtet werden, ausgestattet. Damit können das Produkt in dem Probefeld und eine weiße Reflektionsoberfläche in einem Vergleichsfeld nebeneinander und gut beleuchtet beobachtet werden. Die Lovibond-Gläser werden durch ein einfaches Gleitgestell in die Vergleichsfelder eingebracht. Dies erlaubt es Ihnen die Farbe des Lichtes, das entweder durch die Probe tritt oder von ihr reflektiert wird, mit dem Licht, das durch die Gläser tritt, vergleichen. Eine Reihe neutraler Gläser in Gestellen wird ebenfalls mitgeliefert. Diese können in das Probenfeld eingeführt werden, um die Farbe von Produkten zu mattieren, die zu hell sind, um eine gute Farbübereinstimmung mit den Lovibond-Rot-, Gelb- oder Blaugläsern zu erzielen. Die Racks werden so lange ausgetauscht, bis eine visuelle Farbübereinstimmung mit dem Licht der Probe gefunden ist. Die Farbe kann dann in Lovibond-Einheiten ausgedrückt werden.
- Für Anwendungen wie Fette und Fettöle, gebleichten Lack, flüssige Chemikalien und Pharmazeutika
- Farbglasstandards in robusten Gestellen
- Externes, geregeltes Niederspannungsnetzteil
- Das prismatische optische System ermöglicht einen verbesserten Farbabgleich
- Ausgewogenes Sichtfeld
- Indirekte Wolfram-Halogen-Lichtquelle
- Auswechselbarer Probenkammereinsatz
- Entwickelt für einfache Reinigung und Wartung
- Messprinzip: optisch, bezogen auf Lovibond-Einheiten
- Modi: Transmission, Reflexion
- Bereich: 0.1-79.9 Rot, Gelb; 0.1-49.9 Blau; 0.1-3.9 Neutral
- Auflösung: 0.1 Lovibond-Einheit
- Optisches System: 11 Gestelle aus glasfaserverstärktem Nylon mit abgestuftem Spektrum an Lovibond-Farbgläsern
- Anzeigesystem: vollständig einstellbar, prismatisch mit integriertem Blaufilter für die Lichtstandardisierung
- Lichtquelle: 2 x 12 V, 10 W Wolfram-Halogenlampe
- Leuchtmittel: entspricht Tageslicht
- Weglänge: bis zu 153 mm (6 Zoll)
- Power-Pack: 12 V AC, umschaltbar für 220/110 V-Stromversorgung
Certifications
CE-Zeichen
Spezifikation
CE | |
12 V | |
23 cm | |
0,1 bis 153 mm | |
18,29 lb. | |
12,99 in. |
Wolfram-Halogenlampe | |
9.05 Zoll | |
Strukturstahl | |
0,1 Lovibond-Einheiten | |
8,3 kg | |
33 cm |