Learn More
Farbstandard: Platin-Cobalt-Farbe 100, Lovibond™
Marke: Lovibond Tintometer 134190
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Spezifikation
Farbstandard |
Sicherheit und Handhabung
- reference standard Pt-Co 100/platinum cobalt 100
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochlroic acid, cobalt dichloride hexahydrochlorate