Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem Lose Septen für oben offene 24-414 Kappen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septumflaschen mit oben offenen Kappen 24-414. Lose Septen können als Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und -Flaschen mit unverklebten Septen verwendet werden. Passend für oben offene Standardkappe 24-414. Die Kappe ist zur Verwendung mit diesem Septum auch separat erhältlich (297-2414). Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.
- Naturfarbenes Silikonseptum mit PTFE-Einlage, Stärke 0,125 in. oder 0,060 in., Durchmesser 24 mm
- Zur Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Flaschen mit oben offener Kappe 24-414
- In einer Vielzahl von Mengen pro Packung erhältlich
Lieferumfang: Lose Septen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungsparameter | VOA |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Silikon-Septum mit PTFE-Einlage |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,94 in. |
Material | PTFE, Silikon |
Anzahl pro Karton | 2000 |
Menge | 2000 |
Septa | Silikon mit PTFE-Einlage |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,125 in. |
Füllstand | Behandelt |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.