Learn More
Lonza™ Latitude™ HT Fertiggele
Gebrauchsfertige Gele für DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz.Die Latitude™ HT Fertiggele sind präzise gegossen und ermöglichen mit unserer SeaKem™ oder NuSieve™ Agarose eine präzise, reproduzierbare Auflösung von DNA-Fragmenten von 8 bp bis 10 kb.
Marke: Lonza™ 57234
Alert:
Ethidiumbromid ist ein starkes Mutagen. Beim Öffnen von Beuteln und beim Umgang mit Gelen und Lösungen, die Ethidiumbromid enthalten, müssen Handschuhe getragen werden
Description
- Schnelle, reproduzierbare DNA-Auflösung von 8 bp bis ≥ 10 kb
- Hergestellt aus hochwertiger Agarose mit Gütegrad für die Molekularbiologie der Marken SeaKem™ und NuSieve™
- Leistungs- und Qualitätskontrolle
- Passen für die meisten großen Elektrophoresesysteme, bei denen das Gel vom Puffer überschwemmt wird
- Kompatibel mit Mehrkanalpipetten mit 8 und 12 Spitzen und Mikrotiterplattenabstand
- Präzisionsguss gemäß ISO 9001-Normen
- Erhältlich in den Formaten 100 und 200 Well
- Vorgefärbt mit 0,5μ g/ml Ethidiumbromid
- Läufe können innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen werden
- Bis zu 200 Proben können auf einem einzelnen Fertiggel laufen
†Die Verwendung des wiederverwendbaren TruBand Ankers (separat erhältlich) ist erforderlich, um eine optimale Gelleistung zu gewährleisten
Specifications
TBE | |
Vorgegossenes Gel | |
4 x 50-Well | |
1 % SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, vorgefärbt mit 0,5 μg/ml Ethidiumbromid | |
Agarose | |
Ja | |
0,25 in. | |
10 bis 12 μl | |
14 cm |
1% | |
300 bp bis ≥ 8 kb | |
Ja | |
DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz | |
5 Gele | |
18 bis 26 °C | |
0,65 cm | |
24 cm |