Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ X-VIVO™ 10 Hämatopoetisches serumfreies Kulturmedium
Für die adoptive Immuntherapie und die zelluläre Therapieforschung
332.31 CHF
Beschreibung
- Enthält keine Lymphokine, die für die Aktivierung humaner Lymphozyten erforderlich sind
- Für In-vitro-Verfahren bestimmt
- Device Master Records (DMRs) für diese Produkte werden in einer FDA Master-Datei gespeichert
- Chemisch definierte Medien, die für bestimmte Zelltypen optimiert sind
- Zur Weiterverwendung in Produktion oder Labor
- Entwickelt zur Unterstützung der Erzeugung von Lymphokin-aktivierten Killerzellen (LAK) in einer serumfreien Umgebung
- Gemäß US-amerikanischem Recht auf die Verwendung als Prüfpräparat beschränkt
- Diese Produkte werden nur für Forschungszwecke vertrieben
- Nicht für den menschlichen oder veterinärmedizinischen Gebrauch, für die Anwendung bei Menschen oder Tieren oder für die Verwendung in klinischen oder In vitro-Verfahren zugelassen
Spezifikation
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen |