Learn More
Brady™ Lockout-Station
Aus robustem, weißem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage. Stecktafelähnliche Löcher für Haken sind auf der Rückwand vorgebohrt. Integrierte Schlossschiene für 1-15 Schlösser, je nach Größe. Der Inhalt der Station ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Marke:  Brady™ 050994
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11771865
  • 388.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leere Lockout/Tagout-Wandregale
  • Aus robustem, weißem Polystyrol mit vorgebohrten Löchern für eine leichte Wandmontage
  • Stecktafelähnliche Löcher für Haken sind auf der Rückwand vorgebohrt
Spezifikation
Spezifikation
Station mit Verriegelung
Polystyrol
127 mm
127 x 495 x 660 mm
26 in.
Station wird ohne Inhalt geliefert
Groß
495 mm
Weiß
5 in.
Adjustable Lockout Stations - Large Lockout Station
Blockier- und Verriegelungssystem
660 mm
Je 1
19.5 in.